Anti-NR4A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D9]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00004929-M19EA 394 EUR InStock
ABNOH00004929-M19
Anti-NR4A2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1D9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NR4A2
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité