Anti-PPP2R2C Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D1]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00005522-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00005522-M01
Anti-PPP2R2C Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PPP2R2C
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité