Anti-MAP2K5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M1-E6]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00005607-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00005607-M01
Anti-MAP2K5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M1-E6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP2K5
Clonality: Monoclonal
Clone: M1-E6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité