Anti-RXRA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F5]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00006256-M34JEA 529 EUR InStock
ABNOH00006256-M34J
Anti-RXRA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RXRA
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité