Anti-SRSF3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00006428-M08EA 394 EUR InStock
ABNOH00006428-M08
Anti-SRSF3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SRSF3
Clonality: Monoclonal
Clone: 2D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité