Anti-TBX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00006909-M02AEA 394 EUR InStock
ABNOH00006909-M02A
Anti-TBX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TBX2
Clonality: Monoclonal
Clone: 3B2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité