Anti-HNF1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E9]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00006928-M06EA 394 EUR InStock
ABNOH00006928-M06
Anti-HNF1B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4E9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HNF1B
Clonality: Monoclonal
Clone: 4E9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité