Anti-TEAD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5H3]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00007004-M01AEA 394 EUR InStock
ABNOH00007004-M01A
Anti-TEAD4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5H3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TEAD4
Clonality: Monoclonal
Clone: 5H3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité