Anti-CTNNAL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C11]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00008727-M05EA 394 EUR InStock
ABNOH00008727-M05
Anti-CTNNAL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTNNAL1
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité