Anti-CLIC3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C5]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00009022-M04EA 394 EUR InStock
ABNOH00009022-M04
Anti-CLIC3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CLIC3
Clonality: Monoclonal
Clone: 2C5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité