Anti-SGK2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7A6]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00010110-M03EA 394 EUR InStock
ABNOH00010110-M03
Anti-SGK2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7A6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SGK2
Clonality: Monoclonal
Clone: 7A6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité