Anti-ZBTB6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E12]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00010773-M04EA 394 EUR InStock
ABNOH00010773-M04
Anti-ZBTB6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E12]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ZBTB6.
Recommended Dilutons: Western Blot (1 to 5 µg/ml).
Type: Primary
Antigen: ZBTB6
Clonality: Monoclonal
Clone: 2E12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité