Anti-CPSF6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C5]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00011052-M07EA 394 EUR InStock
ABNOH00011052-M07
Anti-CPSF6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CPSF6
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité