Anti-RPP14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H4]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00011102-M01AEA 394 EUR InStock
ABNOH00011102-M01A
Anti-RPP14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3H4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RPP14
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité