Anti-DDX20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A12]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00011218-M04AEA 394 EUR InStock
ABNOH00011218-M04A
Anti-DDX20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DDX20
Clonality: Monoclonal
Clone: 2A12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité