Anti-SP140 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F9]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00011262-M07EA 394 EUR InStock
ABNOH00011262-M07
Anti-SP140 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3F9]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SP140.
Recommended Dilutons: Western Blot (1 to 5 µg/ml).
Type: Primary
Antigen: SP140
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité