Anti-DUX3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00026582-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00026582-M01
Anti-DUX3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D2]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant DUX3.
Recommended Dilutons: Western Blot (1 to 5 µg/ml).
Type: Primary
Antigen: DUX3
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité