Anti-CCDC132 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D11]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00055610-M01AEA 394 EUR InStock
ABNOH00055610-M01A
Anti-CCDC132 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCDC132
Clonality: Monoclonal
Clone: 2D11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité