Anti-NPLOC4 (nuclear Protein localization 4 homolog (S. cerevisiae)) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOH00055666-D01PEA 380 EUR InStock
ABNOH00055666-D01P
Anti-NPLOC4 (nuclear Protein localization 4 homolog (S. cerevisiae)) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NPLOC4 (nuclear Protein localization 4 homolog (S. cerevisiae))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité