Anti-SPRYD7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G4]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00057213-M01EA 394 EUR InStock
ABNOH00057213-M01
Anti-SPRYD7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SPRYD7
Clonality: Monoclonal
Clone: 2G4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité