Anti-ACBD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H2]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00064746-M02EA 394 EUR InStock
ABNOH00064746-M02
Anti-ACBD3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2H2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACBD3
Clonality: Monoclonal
Clone: 2H2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité