Anti-RAB34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A5]
Fournisseur: Abnova
ABNOH00083871-M06EA 394 EUR InStock
ABNOH00083871-M06
Anti-RAB34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3A5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAB34
Clonality: Monoclonal
Clone: 3A5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité