Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NACC2 (NACC Family member 2, BEN And BTB (POZ) Domain Containing) Mouse Polyclonal Antibody

Fournisseur: Abnova
ABNOH00138151-B01EA 394 EUR InStock
ABNOH00138151-B01
Anti-NACC2 (NACC Family member 2, BEN And BTB (POZ) Domain Containing) Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NACC2 (NACC Family member 2, BEN And BTB (POZ) Domain Containing)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité