Anti-RAX Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
ABNOPAB0149EA 518 EUR InStock
ABNOPAB0149
Anti-RAX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité