Anti-CCP110 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB1392-100 ORB1392-200
BIRBORB1392-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB1392-100 BIRBORB1392-200
Anti-CCP110 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-250 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: CCP110 (centriolar coiled coil protein 110kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité