Anti-BOLA1 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB2139-100 ORB2139-200
BIRBORB2139-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB2139-100 BIRBORB2139-200
Anti-BOLA1 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-250 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: BOLA1 (bolA family member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité