Anti-IQCE Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB2653-100 ORB2653-200
BIRBORB2653-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB2653-100 BIRBORB2653-200
Anti-IQCE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-250 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: IQCE (IQ motif containing E)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité