Anti-BRAT1 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB3007-100 ORB3007-200
BIRBORB3007-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB3007-100 BIRBORB3007-200
Anti-BRAT1 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-250 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: BRAT1 (BRCA1-associated ATM activator 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité