Anti-IKK alpha/IKK beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB5515-100 ORB5515-20 ORB5515-200 ORB5515-5
BIRBORB5515-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB5515-100 BIRBORB5515-20 BIRBORB5515-200 BIRBORB5515-5
Anti-IKK alpha/IKK beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: IKK alpha/IKK beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité