Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB5653-100 ORB5653-20 ORB5653-200 ORB5653-5
BIRBORB5653-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB5653-100 BIRBORB5653-20 BIRBORB5653-200 BIRBORB5653-5
Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: TAP1 (transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité