Anti-ICAM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB6189-100 ORB6189-20
BIRBORB6189-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB6189-100 BIRBORB6189-20
Anti-ICAM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: ICAM1 (intercellular adhesion molecule 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité