Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP3K7IP3 NFKB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Biorbyt
ORB6363-100 ORB6363-200
BIRBORB6363-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB6363-100 BIRBORB6363-200
Anti-MAP3K7IP3 NFKB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)

Type: Primary
Antigen: MAP3K7IP3 NFKB
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité