Anti-NCOA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB6477-100 ORB6477-200
BIRBORB6477-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB6477-100 BIRBORB6477-200
Anti-NCOA2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: NCOA2 (nuclear receptor coactivator 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité