Anti-S100A8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB6912-100 ORB6912-200
BIRBORB6912-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB6912-100 BIRBORB6912-200
Anti-S100A8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: S100A8 (S100 calcium binding protein A8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité