Anti-TBX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB7074-100 ORB7074-20 ORB7074-200 ORB7074-5
BIRBORB7074-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB7074-100 BIRBORB7074-20 BIRBORB7074-200 BIRBORB7074-5
Anti-TBX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: TBX3 (T-box 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité