Anti-Melamine Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB10002-100 ORB10002-200
BIRBORB10002-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB10002-100 BIRBORB10002-200
Anti-Melamine Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Melamine
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité