Anti-BCL2L11 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB10190-100 ORB10190-20 ORB10190-5 ORB10190-50
BIRBORB10190-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB10190-100 BIRBORB10190-20 BIRBORB10190-5 BIRBORB10190-50
Anti-BCL2L11 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: BCL2L11 (BCL2-like 11 (apoptosis facilitator))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité