Anti-Caspase 13/4 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB10236-100 ORB10236-200
BIRBORB10236-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB10236-100 BIRBORB10236-200
Anti-Caspase 13/4 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: Caspase 13/4
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité