Anti-CD40LG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB10326-100 ORB10326-200
BIRBORB10326-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB10326-100 BIRBORB10326-200
Anti-CD40LG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: CD40LG (CD40 ligand)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité