Anti-GNRH1 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB10987-100 ORB10987-200
BIRBORB10987-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB10987-100 BIRBORB10987-200
Anti-GNRH1 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: GNRH1 (gonadotropin-releasing hormone 1 (luteinizing-releasing hormone))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité