Anti-PSAT1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB11311-100 ORB11311-20 ORB11311-200 ORB11311-5
BIRBORB11311-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB11311-100 BIRBORB11311-20 BIRBORB11311-200 BIRBORB11311-5
Anti-PSAT1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: PSAT1 (phosphoserine aminotransferase 1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité