Anti-RUNX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB11342-100 ORB11342-200
BIRBORB11342-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB11342-100 BIRBORB11342-200
Anti-RUNX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: RUNX3 (runt-related transcription factor 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité