Anti-TMSB10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB11542-100 ORB11542-200
BIRBORB11542-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB11542-100 BIRBORB11542-200
Anti-TMSB10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ELISA: 1:500-1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:100-500 (based on 0.5 mg/ml)
Type: Primary
Antigen: TMSB10 (thymosin beta 10)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité