Anti-AOC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB11547-100 ORB11547-200
BIRBORB11547-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB11547-100 BIRBORB11547-200
Anti-AOC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AOC3 (amine oxidase, copper containing 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité