Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Biorbyt
ORB11934-100 ORB11934-500
BIRBORB11934-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB11934-100 BIRBORB11934-500
Anti-CD4 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD4 (CD4 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité