Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB11940-100 ORB11940-500
BIRBORB11940-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB11940-100 BIRBORB11940-500
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD5 (CD5 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité