Anti-ITGB1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: Biorbyt
ORB12018-100 ORB12018-50
BIRBORB12018-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB12018-100 BIRBORB12018-50
Anti-ITGB1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB1 (integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité