Anti-ITGA2B Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Biorbyt
ORB12056-100 ORB12056-500
BIRBORB12056-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB12056-100 BIRBORB12056-500
Anti-ITGA2B Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGA2B (integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41))
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité