Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Biorbyt
ORB12081-100 ORB12081-50
BIRBORB12081-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB12081-100 BIRBORB12081-50
Anti-CD48 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD48 (CD48 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité