Anti-CD53 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: Biorbyt
ORB12086-100 ORB12086-50
BIRBORB12086-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB12086-100 BIRBORB12086-50
Anti-CD53 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD53 (CD53 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité